Learn More
Hach Lange™ Turbidimètre portatif
Code produit 12311693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
LED
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse Conditionnement
12311693 LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12311693 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 2100QIS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3973.72€
    2929.00€ / 1 pièces
    Économisez 1044.72€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le turbidimètre portatif offre une facilité d’utilisation et une précision inégalées en matière de mesure de la turbidité.
  • Grâce aux instructions à l’écran faciles à suivre, le recours à des manuels ou une mémorisation n’est pas nécessaire pour les étalonnages courants.
  • Le mode de turbidité à sédimentation rapide permet d’obtenir des mesures précises, même avec les échantillons de sédimentation les plus difficiles à mesurer.
  • Grâce à sa conception robuste, il constitue l’instrument de choix pour les environnements les plus difficiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Source lumineuse LED
Description Turbidimètre portatif
Précision ± 2%