Learn More
Posaconazole, MedChemExpress
Description
Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Posaconazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 171228-49-2 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C37H42F2N8O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | SCH 56592 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (71.35 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |