Learn More
Posaconazole, TRC
Code produit 17980515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980515 100 mg 100mg
17972195 10 mg 10mg
17932555 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17980515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP689600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171228-49-2
Formule moléculaire C37 H42 F2 N8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 700.78
Synonyme D-threo-Pentitol, 2,5-anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, Noxafil, Posaconazole, Sch 56592
Nom IUPAC 4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényle)-5-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)oxolan-3-yl]méthoxy]phényl]piperazine-1-yl]phényl]-2-[(2S,3S)-2-hydroxypentane-3-yl]-1,2,4-triazol-3-one
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@](Cn6cncn6)(C5)c7ccc(F)cc7F)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Posaconazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
Poids de la formule 700.3297
Pourcentage de pureté >95%