Learn More
Gilson™ Rack de positionnement
Code produit 16666125 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 5 ml (12 x 75/100 mm)
Flacon de 9 ml (13 x 100 mm)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16666125 Flacon de 9 ml (13 x 100 mm) 1 pièce
16686125 Flacon de 5 ml (12 x 75/100 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16666125 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 170413
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces portoirs sont à utiliser avec les collecteurs de fraction FC203B et FC204
  • Technique de purification HPLC
  • Portoirs pour collecteur de fractions
Spécification
Description Code 11
À utiliser avec (équipement) Flacon de 9 ml (13 x 100 mm)
Nbre de positions 105