Learn More
Berthold Technologies Plaque de positionnement pour LB 9515
Code produit 31777372 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Contrôle qualité de luminescence
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
31777372 Contrôle qualité de luminescence
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777372 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 53613
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisé dans les systèmes d’imagerie NightSHADE et NightOWL pour maintenir la plaque de calibration à la bonne position.
  • La plaque d’essai de luminescence LB 9515 est utilisée pour vérifier les performances des luminomètres Berthold et des systèmes d’imagerie
  • La plaque de positionnement est utilisée avec les systèmes d’imagerie NightSHADE et NightOWL
  • Assure un placement correct de la plaque d’étalonnage lors de l’acquisition de l’image
Spécification
Type Plaque de positionnement
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Contrôle qualité de luminescence
À utiliser avec (équipement) NightSHADE Système d’imagerie in vivo evo LB 985