Learn More
MP Biomedicals™ Pointes pour pipettes à déplacement positif
Code produit 15729160 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 à 1 000 μl
Conditionnement:
60 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15729160 200 à 1 000 μl 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15729160 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07DP1038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.91€
    85.05€ / 60 pièces
    Économisez 7.86€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient des consommables de rechange pour tous les kits de test Saftest™.
  • Pour analyseur SafTest
  • Pour les six kits de test SafTest
  • Convient à tous les points finaux de test
  • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
  • Méthode de détection : Photomètre bichromatique
  • Champ d’application : Dégradation de l’huile / des graisses
  • Structure : Polystyrène
  • Pré-assemblées, pré-stérilisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les capillaires et les pistons sont pré-assemblés et pré-stérilisés
Volume (métrique) 200 à 1 000 μl
Stérilité Stérile
À utiliser avec (équipement) SafTest Analyzer