Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Contrôles positifs et négatifs pour M96-50
Code produit 17373211 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons (0,5 ml)
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17373211 2 flacons (0,5 ml) 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17373211 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M96Control
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Contrôles positifs et négatifs Microgen Bioproducts à utiliser avec M96-50
  • Pour le dépistage in vitro d’échantillons de sang humain afin de détecter la présence d’hémoglobine-S, associée à la drépanocytose.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Contrôle positif M96p 1 x 0,5 ml, contrôle négatif M96n 1 x 0,5 ml
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Format 2 flacons (0,5 ml)
Type Boîte de contrôle
À utiliser avec (application) Contrôles positifs et négatifs dans le kit de test de solubilité de l’hémoglobine de drépanocytose Microgen Bioproducts
À utiliser avec (équipement) M96-50CE
Comprend 2 flacons (0,5 ml)
Matériau Flacons compte-gouttes en polyéthylène
Type d’emballage Boîte avec 2 flacons
Quantité 2 flacons (0,5 ml)
Afficher plus Afficher moins
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.