Learn More
Brady™ Poteaux et bases remplissables
Code produit 11761306 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bandes noires et jaunes
Blanc
Rouge
Rouge sur blanc
Conditionnement:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11761306 Rouge 1 PK
11701306 Rouge sur blanc 1 PK
11711306 Bandes noires et jaunes 1 PK
11741306 Blanc 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11761306 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 256729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    106.84€ / Pack de 1
    Économisez 20.16€
    15% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ces poteaux et bases remplissables sont idéaux pour contrôler et diriger la circulation piétonne. Adapté aux entrepôts, usines, bureaux, etc. Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Idéal pour contrôler et diriger le flux de piétons.
  • Convient aux entrepôts, usines, bureaux, etc.
  • Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Poteaux et socles remplissables.
Spécification
Alternate Part Number POSTE& BASE REMPLISSABLE ROUGE PAQUET DE 4
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (impériale) 35,43 in
Hauteur (métrique) 900 mm
Quantité d’emballage 4/boîte
Couleur Rouge
Type Post with Fillable Base