Learn More
Brady™ Poteaux et bases en caoutchouc
Code produit 11771306 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bandes noires et jaunes
Blanc
Rouge
Rouge sur blanc
Conditionnement:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11771306 Rouge 1 PK
11721306 Rouge sur blanc 1 PK
11731306 Bandes noires et jaunes 1 PK
11751306 Blanc 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11771306 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 256730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    132.36€ / Pack de 1
    Économisez 5.64€
    4% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Les poteaux et les bases en caoutchouc sont idéaux pour contrôler et diriger la circulation piétonne. Adapté aux entrepôts, usines, bureaux, etc. Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Idéal pour contrôler et diriger le flux de piétons.
  • Convient aux entrepôts, usines, bureaux, etc.
  • Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Poteau et base remplissable.
Spezifikation
Alternate Part Number POSTE& SOCLE EN CAOUTCHOUC ROUGE PK 4
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (impériale) 35,43 in
Hauteur (métrique) 900 mm
Quantité d’emballage 4/boîte
Couleur Rouge
Type Plot avec base en caoutchouc
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.