Learn More
Brady™ Tête de plot
Code produit 11796675 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11796675 Rouge 1 pièce
11786675 Noir 1 pièce
11706685 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11796675 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 292248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.75€
    7.61€ / 1 pièces
    Économisez 1.14€
    13% de réduction
En stock
Ce poteau est idéal pour contrôler et diriger la circulation piétonne. Adapté aux entrepôts, usines, bureaux, etc. Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Idéal pour contrôler et diriger le flux de piétons.
  • Convient aux entrepôts, usines, bureaux, etc.
  • Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Haut seulement.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Rouge
Type Post Top