Learn More
Brady™ Poteau et base triangulaire en plastique
Code produit 11781306 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bandes noires et jaunes
Blanc
Rouge
Rouge sur blanc
Conditionnement:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11781306 Rouge 1 PK
11701316 Blanc 1 PK
11731316 Rouge sur blanc 1 PK
11751316 Bandes noires et jaunes 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11781306 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 292233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    116.49€ / Pack de 1
    Économisez 21.51€
    15% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Le poteau et la base triangulaire en plastique sont idéaux pour contrôler et diriger la circulation piétonne. Adapté aux entrepôts, usines, bureaux, etc. Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm. Comprend un poteau et une base triangulaire en plastique (sans ciment).
  • Idéal pour contrôler et diriger le flux de piétons.
  • Convient aux entrepôts, usines, bureaux, etc.
  • Des chaînes et des rubans peuvent être fixés aux poteaux robustes de 900 mm.
  • Poteau et base triangulaire en plastique (sans ciment).
Spécification
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (impériale) 3 ft.
Hauteur (métrique) 900 mm
Quantité d’emballage 4/boîte
Forme Base triangulaire
Largeur (impériale) 11,4 in
Largeur (métrique) 290 mm
Couleur Rouge
Matériau Plastique