Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue Posture Mat™ pour les bureaux assis-debout
Code produit 17712498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 cm
99 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17712498 99 cm 1 pièce
17702498 70 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17712498 Fournisseur Notrax Code fournisseur 426S9951GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.14€
    76.81€ / 1 pièces
    Économisez 25.33€
    24% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le tapis anti-fatigue Posture Mat™ pour bureaux assis-debout est exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles.
  • Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles
  • La souplesse de la mousse assure un effet rebond énergie pour assurer un bon maintien de l’équilibre ce qui procure des micromouvements constants bénéfiques pour le flux sanguin.
  • Le tapis anti-fatigue est idéal pour les bureaux ajustables ; il combine style et confort principalement pour les positions immobiles, il est idéal pour les bureaux assis/debout et aux stations de travail debout
  • Une poignée intégrée facilite le transport ou la suspension lorsqu’il n’est pas utilisé
Spécification
Dimensions (L x l) 99 x 51 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 3,2 pi
Longueur (métrique) 99 cm
Matériau PVC
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 51 cm