Learn More
Notrax Tapis de posture Classic™ anti-fatigue pour les travailleurs debout
Code produit 17732128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17732128 60 cm 1 pièce
17752128 102 cm 1 pièce
17762128 152 cm 1 pièce
17742128 177 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17732128 Fournisseur Notrax Code fournisseur 425S2024BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30€
    60.31€ / 1 pièces
    Économisez 8.99€
    12% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis de poste Notrax - Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations
  • Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles
  • La souplesse de la mousse assure un effet rebond énergie pour assurer un bon maintien de l’équilibre ce qui procure des micromouvements constants bénéfiques pour le flux sanguin.
  • Fabriqué en mousse à cellules fermées durable qui est réputée pour son confort et ses propriétés de longévité, le matériau naturellement résistant épouse le pied pour répartir le poids et réduire les points de pression du plancher dur en dessous
  • Les quatre côtés ont des bords biseautés pour minimiser les risques de trébuchement
  • Pose libre sans installation requise
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 2 pi
Longueur (métrique) 60 cm
Matériau Caoutchouc
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 51 cm