Learn More
2,4-Difluorophenyltrifluoroborate de Potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15427757 1 g 1g
15437757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37326.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 871231-41-3 | C6H3BF5K | 219.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871231-41-3
Formule moléculaire C6H3BF5K
Poids moléculaire (g/mol) 219.99
Numéro MDL MFCD07784375
Clé InChI HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroboranuide, pubchem11329, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoro borate 1-
CID PubChem 23697340
Nom IUPAC Potassium ;(2,4-difluorophényl)-trifluoroboranuide
SMILES [B-](C1=C(C=C(C=C1)F)F)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.99
Pourcentage de pureté 95%