Learn More
2-(azidométhyl)phényltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464356 1 g 1g
15474356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 898544-48-4
Formule moléculaire C7H6BF3KN3
Poids moléculaire (g/mol) 239.05
Numéro MDL MFCD11052751
Clé InChI AKJNDNIFSIXTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 2-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, trifluoro 2-azidomethyl phenyl potassioboron v, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoro borate 1-
CID PubChem 57416898
Nom IUPAC [2-(azidométhyl)phényl]-trifluoroborate de potassium
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.06
Pourcentage de pureté 95%