Learn More
2-naphtalènetrifluoroborate de potassium, 96 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15449677
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15449677 5 g 5g
15439677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15449677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52901.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 668984-08-5
Formule moléculaire C10H7BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 234.07
Numéro MDL MFCD06659941
Clé InChI FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 2-naphthalenetrifluoroborate, potassium trifluoro naphthalen-2-yl boranuide, potassium trifluoro naphthalen-2-yl borate, potassium 2-naphthalene trifluoroborate, pubchem11526, trifluoro 2-naphthyl potassioboron v, potassium trifluoro 2-naphthalenyl boranuide, potassium trifluoro 2-naphthyl borate, potassium trifluoro naphthalen-2-yl borate 1-, potassium ion trifluoro naphthalen-2-yl boranuide
CID PubChem 23674705
Nom IUPAC potassium ; trifluoro(naphthalèn-2-yl)boranuide
SMILES [B-](C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Nom chimique ou matériau Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 234.07
Pourcentage de pureté 96%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.