Learn More
Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31443941
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31443941 100 g
31442539 500 g
31434115 1 kg
31439236 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31443941 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD135655100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
CAS 868-14-4
Formule moléculaire C4H5KO6
Numéro MDL MFCD00065392
Quantité 100 g
SMILES O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Pourcentage de pureté 98%