Learn More
Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, 99%, BLD Pharm™
Code produit 30963654
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30963654 1 kg
30953233 100 g
30963056 500 g
30956953 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30963654 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1487821000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
CAS 299-27-4
Formule moléculaire C6H11KO7
Numéro MDL MFCD00064211
Quantité 1 kg
SMILES O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Pourcentage de pureté 99%