Learn More
3-(4-morpholinylcarbonyl)phényltrifluoroborate de potassium, Thermo Scientific™
Code produit. 15419195
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1025113-70-5
Formule moléculaire C11H12BF3KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 297.13
Numéro MDL MFCD11977713
Clé InChI VMMCKOVDXHKYLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-4-morpholinylcarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 3-morpholine-4-carbonyl phenyltrifluoroborate, amtb106, c11h12bf3no2.k, potassium trifluoro 3-morpholine-4-carbonyl phenyl boranuide
CID PubChem 73995223
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 3-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Quantité 5 g
Poids de la formule 297.12