Learn More
Potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394845 1 g 1g
11304855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17966.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 374564-34-8 | C6H4BBrF3K | 262.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374564-34-8
Formule moléculaire C6H4BBrF3K
Poids moléculaire (g/mol) 262.91
Numéro MDL MFCD02093977
Clé InChI NIDYRVJZTADCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-bromophenyl trifluoroborate, potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, potassium 3-bromophenyl trifluoroboranuide, amtb081, potassium 3-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide
CID PubChem 23677642
Nom IUPAC potassium (3-bromophenyl)trifluoroboranuide
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 3-bromophenyltrifluoroborate
Point de fusion 178°C to 182°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.91
Pourcentage de pureté 97%