Learn More
Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate |
| CAS | 411206-75-2 |
| Formule moléculaire | C6H4BClF3K |
| Numéro MDL | MFCD04115754 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | F[B-](F)(C1=CC=CC(Cl)=C1)F.[K+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.45 |
| Pourcentage de pureté | 97% |