Learn More
3-chlorophenyltrifluoroborate de potassium, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459907 5 g 5g
15449907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53144.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 411206-75-2
Formule moléculaire C6H4BClF3K
Poids moléculaire (g/mol) 218.452
Numéro MDL MFCD04115754
Clé InChI LRJCVRYGKNDLAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-chlorophenyl trifluoroborate, potassium 3-chlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyltrifluoroborate, amtb707, potassium 3-chlorophenyl-trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 3-chlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyl-tris fluoranyl boranuide
CID PubChem 23677818
Nom IUPAC potassium ; (3-chlorophényl)-trifluoroboranuide
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)Cl)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 3-chlorophenyltrifluoroborate
Point de fusion 76°C to 80°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.45
Pourcentage de pureté 96%