Learn More
Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15419197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419197 5 g 5g
15409197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52450.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 267006-24-6
Formule moléculaire C6H4BF4K
Poids moléculaire (g/mol) 202
Numéro MDL MFCD06659938
Clé InChI LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl boranuide, potassium 3-fluorophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl borate 1-, pubchem11392, c6h4bf4.k, potassium trifluoro-3-fluorophenyl boranuide, potassium ion trifluoro 3-fluorophenyl boranuide
CID PubChem 23697350
Nom IUPAC potassium ; trifluoro-(3-fluorophényl)boranuide
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)F)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 202
Pourcentage de pureté 96%