Learn More
3-iodophényltrifluoroborate de potassium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422210 5 g 5g
11412210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29009.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1189097-36-6 | Molecular Formula: C6H4BF3IK | Molecular Weight: 309.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189097-36-6
Formule moléculaire C6H4BF3IK
Poids moléculaire (g/mol) 309.91
Numéro MDL MFCD09800739
Clé InChI OREURDWJZUTVFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-iodophenyl boranuide, amtb082
CID PubChem 46738067
Nom IUPAC potassium trifluoro(3-iodophenyl)boranuide
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(I)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
Point de fusion 202°C to 204°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 309.9
Pourcentage de pureté 96%