Learn More
Potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31684.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate
CAS 192863-40-4
Formule moléculaire C6H4BF3KNO2
Numéro MDL MFCD03701627
Quantité 1 g
Synonyme potassium 3-nitrophenyl trifluoroborate, potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro 3-nitrophenyl borate, potassium trifluoro-3-nitrophenyl boranuide, pubchem11373, potassium ion trifluoro 3-nitrophenyl boranuide, 3-nitrophenyltrifluoroborate potassium salt, potassium tris fluoranyl-3-nitrophenyl boranuide
Clé InChI ZKZMSCLFLMORNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)[B-](F)(F)F
Nom IUPAC potassium trifluoro(3-nitrophenyl)boranuide
Poids moléculaire (g/mol) 229.01
CID PubChem 2782884
Poids de la formule 229.01
Pourcentage de pureté 95%