Learn More
4-carboxybenzènesulfonate de potassium, TRC
Code produit 30410016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410016 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP5399605G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate
CAS 5399-63-3
Formule moléculaire C7H5KO5S
Quantité 5 g
Synonyme Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate
Formule InChI InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium;4-carboxybenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 240.27
Poids de la formule 239.9495