Learn More
4-carboxyphényltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438387 1 g 1g
15448387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51888.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850623-38-0
Formule moléculaire C7H5BF3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.019
Numéro MDL MFCD04115737
Clé InChI NMZCPMQLYMSRAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-carboxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, potassium 4-carboxyphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-carboxypheny trifluoroborate, pubchem11378, amtb110, potassium 4-carboxyphenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-carboxyphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-carboxyphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-carboxyphenyl-tris fluoranyl boranuide
CID PubChem 23697341
Nom IUPAC Potassium ;(4-carboxyphényl)-trifluoroboranide
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.02
Pourcentage de pureté 95%