Learn More
4-iodophényltrifluoroborate de potassium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11492130 1 g 1g
11402140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28758.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 912350-00-6 | C6H4BF3IK | 309.906 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 912350-00-6
Formule moléculaire C6H4BF3IK
Poids moléculaire (g/mol) 309.906
Numéro MDL MFCD09800738
Clé InChI WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-iodophenyl boranuide, amtb080, potassium trifluoro 4-iodophenyl borate 1-
CID PubChem 23688160
Nom IUPAC potassium ; trifluoro-(4-iodophényl) boranuide
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)I)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
Point de fusion 297°C to 299°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 309.9
Pourcentage de pureté 96%