Learn More
4-méthylphényltrifluoroborate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388546
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388546 5 g 5g
11378546 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17604.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 216434-82-1 | C7H7BF3K | 198.037 g/mol
In Suzuki Cross-Coupling organotrifluoroborates is used as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans les organotrifluoroborates à couplage croisé Suzuki, il sert de puissant substitut d’acide boronique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216434-82-1
Formule moléculaire C7H7BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 198.037
Numéro MDL MFCD01318171
Clé InChI KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium p-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro p-tolyl borate, potassium 4-methylphenyl trifluoroborate, potassium 4-methylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methylphenyl boranuide, 4-methylphenyltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11452, trifluoro 4-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro p-tolyl boranuide, potassium trifluoro-4-methylphenyl boranuide
CID PubChem 23682258
Nom IUPAC potassium ; trifluoro-(4-méthylphényl)boranuide
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 8290098
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 198.04
Pourcentage de pureté 98%