Learn More
Acétate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437797 500 g 500g
11447797 2500 g 2500g
11457797 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16321.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
L’acétate de potassium est utilisé comme dégivreur pour éliminer la neige et la glace de la surface, et peut être considéré comme un remplacement au chlorure de calcium ou au chlorure de magnésium. Il est utilisé comme additif alimentaire, comme tampon dans la recherche biologique, comme agent d’extinction utilisé dans les extincteurs de classe K et comme catalyseur pour produire des polymères de polyuréthane. Il est utilisé pour la précipitation des protéines liées au dodécylsulfate, éliminant ainsi les protéines de l’ADN. Il joue un rôle important dans la préservation des tissus, la fixation et la momification.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de potassium est utilisé comme dégivreur pour éliminer la neige et la glace de la surface, et peut être considéré comme un remplacement au chlorure de calcium ou au chlorure de magnésium. Il est utilisé comme additif alimentaire, comme tampon dans la recherche biologique, comme agent d’extinction utilisé dans les extincteurs de classe K et comme catalyseur pour produire des polymères de polyuréthane. Il est utilisé pour la précipitation des protéines liées au dodécylsulfate, éliminant ainsi les protéines de l’ADN. Il joue un rôle important dans la préservation des tissus, la fixation et la momification.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’ammoniac. Insoluble dans l‘acétone et l‘éther.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC potassium;acétate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium acetate
Point de fusion 292°C
Densité 1.57
Quantité 500 g
Beilstein 3595449
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7605
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether.
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 99%