Learn More
Benzoate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404703 250 g 250g
11494693 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11610.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 582-25-2 | C7H5KO2 | 160.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le benzoate de potassium est fabriqué principalement pour l’utilisation des aliments et des boissons. Il s’agit d’un conservateur chimique qui, à de très faibles concentrations, inhibe l’activité des micro-organismes. Il est utilisé dans les boissons gazeuses. La durée de conservation du cidre non pasteurisé peut être considérablement prolongée en ajoutant du benzoate de potassium. Il est également utilisé comme sifflet dans de nombreux feux d’artifice.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, légèrement soluble dans le méthanol, insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-25-2
Formule moléculaire C7H5KO2
Poids moléculaire (g/mol) 160.213
Numéro MDL MFCD00013061
Clé InChI XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium benzoate, benzoic acid, potassium salt, potassium salt, unii-763yqn2k7k, potassium benzoate nf, benzoic acid potassium salt, potassium ion benzoate, acmc-20ajv6, dsstox_cid_7219
CID PubChem 23661960
Nom IUPAC potassium ;benzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Benzoate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 250 g
Beilstein 3719165
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1091
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,slightly soluble in methanol,insoluble in ether.
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 99%