Learn More
Bicarbonate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Bicarbonate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 99.9563 |