Learn More
Biphtalate de potassium, TRC
Code produit 30425108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69875825G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8 H5 O4 . K
Quantité 25 g
Synonyme Phthalic acid monopotassium, 1,2-Benzenedicarboxylic acid','potassium salt (1:1), 1,2-Benzenedicarboxylic acid','monopotassium salt (9CI), Phthalic acid','monopotassium salt (8CI), Hydrogen potassium phthalate, KAP, Monopotassium 1,2-benzenedicarboxylate, Monopotassium phthalate, Potassium acid phthalate, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Poids de la formule 203.9825