Learn More
Bis(oxalato)oxotitanate(IV) de potassium hydraté, Puratronic™ , 99,997 % (sur la base des métaux)
Code produit 11360148
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
50 g
Conditionnement:
2g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11360148 2 g 2g
11370148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042898.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 14402-67-6 | C4K2O9Ti | 318,10 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14402-67-6
Formule moléculaire C4K2O9Ti
Poids moléculaire (g/mol) 318.10
Numéro MDL MFCD00150592
Clé InChI UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Potassium titanyloxolate
Nom IUPAC oxotitane bis(ylium) dioxalate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) hydrate
Couleur Incolore
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire K2[TiO(C2O4)2]·xH2O
Quantité 2 g
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 318.10 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.997%
Qualité Puratronic
Forme physique Poudre cristalline grossière
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement