Learn More
Sulfure de potassium (butoxycarbonothioyl), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide |
| CAS | 871-58-9 |
| Formule moléculaire | C5 H9 O S2 . K |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Carbonic acid','dithio-','O-butyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (9CI), Xanthic acid','butyl-','potassium salt (6CI), Butyl potassium xanthate, Butyl potassium xanthogenate, O-Butyl potassium dithiocarbonate, Potassium butyl dithiocarbonate, Potassium butyl xanthate, Potassium butylxanthogenate, Potassium n-butylxanthate, Potassium O-butyl carbonodithioate, Potassium O-butyl dithiocarbonate, Potassium O-butyl xanthate, Potassium O-n-butyl xanthate, Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (1:1) (ACI), Butylxanthic Acid Potassium |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10OS2.K/c1-2-3-4-6-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCCCOC(=S)[S-] |
| Nom IUPAC | potassium;butoxyméthanedithioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.35 |
| Poids de la formule | 187.9732 |