Learn More
Sulfure de potassium (butoxycarbonothioyl), TRC
Code produit 30417642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417642 500 mg 500mg
30414493 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30417642 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP993585500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide
CAS 871-58-9
Formule moléculaire C5 H9 O S2 . K
Quantité 500 mg
Synonyme Carbonic acid','dithio-','O-butyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (9CI), Xanthic acid','butyl-','potassium salt (6CI), Butyl potassium xanthate, Butyl potassium xanthogenate, O-Butyl potassium dithiocarbonate, Potassium butyl dithiocarbonate, Potassium butyl xanthate, Potassium butylxanthogenate, Potassium n-butylxanthate, Potassium O-butyl carbonodithioate, Potassium O-butyl dithiocarbonate, Potassium O-butyl xanthate, Potassium O-n-butyl xanthate, Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (1:1) (ACI), Butylxanthic Acid Potassium
Formule InChI InChI=1S/C5H10OS2.K/c1-2-3-4-6-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCCCOC(=S)[S-]
Nom IUPAC potassium;butoxyméthanedithioate
Poids moléculaire (g/mol) 188.35
Poids de la formule 187.9732