Learn More
Carbonate de potassium, TRC
Code produit 30409229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6950555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Carbonate
CAS 584-08-7
Formule moléculaire C O3 . 2 K
Quantité 5 g
Synonyme Potassium carbonate
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
Nom IUPAC dipotassium ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Poids de la formule 137.9122