Learn More
Potassium, morceaux, dans de l’huile minérale, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498979 25 g 25g
15408989 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13267.14
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le potassium forme une solution bleue dans le tétrahydrofolié, qui est utilisée pour la ɑ-monoalkylation de lactones en présence de 18-couronne-6. Il est utilisé pour générer de l’éthoxyde de potassium en solution, dans la réduction de Birch d’un anneau aromatique, pour préparer de l’amide de potassium,
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-7-7440
Formule moléculaire K
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
Numéro MDL MFCD00133776
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
CID PubChem 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nom IUPAC potassium
SMILES [K]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Couleur Gris-Argent
Note relative au nom chunks, in mineral oil
Point de fusion 63°C to 64°C
Point d’ébullition 765°C to 770°C
Densité 0.860 g/mL
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Solide
Numéro UN UN2257
Merck Index 14,7604
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 39.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium, chunks, in mineral oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium