Learn More
Citrate de potassium monobasique, TRC
Code produit 30426090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426090 250 g
30412929 50 g
30418462 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426090 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP698710250G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 866-83-1
Formule moléculaire C6H7KO7
Poids moléculaire (g/mol) 230.21
Synonyme Monobasic Potassium Citrate, Monopotassium Citrate, Potassium Citrate, Potassium Dihydrogen Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Potassium Salt, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, potassium salt (1:1), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt (9CI), Citric acid, monopotassium salt (8CI), Potassium citrate (6CI), Potassium citrate (KH2(O7C6H5)) (7CI)
Nom IUPAC potassium ; 3-carboxy-3,5-dihydroxy-5-oxopentanoate
SMILES [K+].OC(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Citrate Monobasic
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Poids de la formule 229.9829