Learn More
Citrate de potassium tribasique monohydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium citrate tribasic monohydrate |
| Point de fusion | 180.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O |
| Quantité | 1 kg |
| Merck Index | 15,7744 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 640g/L (25°C). |
| Poids de la formule | 324.42 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Show More |