Learn More
Citrate de potassium tribasique monohydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12055350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12055350 5 kg 5kg
12045350 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12055350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 244210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    189.00€ / 5kg
    Économisez 13.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-05-6
Formule moléculaire C6H5K3O7·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Clé InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
CID PubChem 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Nom IUPAC Tripotassium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; hydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium citrate tribasic monohydrate
Point de fusion 180.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Quantité 5 kg
Merck Index 15,7744
Informations sur la solubilité Solubility in water: 640g/L (25°C).
Poids de la formule 324.42
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur