Learn More
Cubes de potassium, 99,5 % (base de métaux)
Code produit 15452747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 g
Conditionnement:
20g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452747 20 g 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046687.13
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnement dans de l’huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium cubes
CAS 9-7-7440
Quantité 20 g
Odeur Odorless
Poids ≈20g/cube
Forme Cube
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire K
Numéro MDL MFCD00133776
Numéro UN UN2257
Synonyme kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
Nom IUPAC potassium
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
CID PubChem 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Pourcentage de pureté 99.5%