Learn More
Cyanure de potassium, TRC
Code produit 30423268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30423268 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69505025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Quantité 25 g
Synonyme Potassium Cyanide, Feratox
Formule InChI InChI=1S/CN.K/c1-2;
SMILES [K]C#N
Nom IUPAC cyanopotassium
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Poids de la formule 65.1157