Learn More
Cyclohexanebutyrate de potassium, AAS, K 18,8 %, Thermo Scientific™
Code produit 11394959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394959 5 g 5g
11384959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087265.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62638-03-3
Formule moléculaire C10H17KO2
Poids moléculaire (g/mol) 208.34
Numéro MDL MFCD00013051
Clé InChI LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium cyclohexanebutyrate, potassium 4-cyclohexylbutanoate, potassium 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt 1:1, acmc-20ajuw, cyclohexanebutyric acid potassium salt, cyclohexanebutanoic acid potassium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, potassium salt
CID PubChem 23692296
Nom IUPAC potassium 4-cyclohexylbutanoate
SMILES [K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium cyclohexanebutyrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 208.33
Qualité SAA
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K 18.8%
Forme physique Poudre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.