Learn More
Éthoxyde de potassium (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Ethoxide |
| CAS | 917-58-8 |
| Formule moléculaire | C2H5OK |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].CC[O-] |
| Nom IUPAC | potassium ; éthanolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
| Poids de la formule | 83.9977 |