Learn More
Xanthate dʼéthyle de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440313 100 g 100g
11450313 500 g 500g
11460313 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11450.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160.29 g/mol
Potassium ethyl xanthate is used as a reagent for extraction of metal ions into organic solvents and in the preparation of 2-mercapto benzimidazoles and 2-mercapto benzoxazoles by reacting with o-phenylenediamines and o-amino phenols respectively. It acts as a precursor in the production of unsymmetrical sulfides through cross-coupling reaction and as a floatation agent in the mining industry. It is involved in the determination of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method and the adsorption of colloidal dye disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le xanthate d’éthyle de potassium est utilisé comme réactif pour l’extraction d’ions métalliques dans des solvants organiques et pour la préparation des benzimidazoles 2-mercapto et des benzoxazoles 2-mercapto en réagissant respectivement avec les o-phénylènediamines et les o-amino-phénols. Il agit comme précurseur dans la production de sulfures non symétriques par réaction de couplage croisé et comme agent de flottation dans l’industrie minière. Il participe à la détermination du cadmium dans les échantillons d’eau par méthode radiochimique sous-stoechiométrique et à l’adsorption du colorant colloïdal disperse Blue 3 sur un tissu de polyester prétraité.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-89-6
Formule moléculaire C3H5KOS2
Poids moléculaire (g/mol) 160.29
Numéro MDL MFCD00004931
Clé InChI JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
CID PubChem 2735045
Nom IUPAC potassium ; éthoxyméthanedithioate
SMILES [K+].CCOC([S-])=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium ethyl xanthate
Point de fusion ∽205°C (decomposition)
Densité 1.558 g/mL
Point d’éclair 205°C (401°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Beilstein 3596974
Merck Index 14,7696
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 160.3
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium ethyl xanthate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ethyl xanthate