Learn More
Xanthogénate d'éthyle de potassium de qualité technique, 90 %, TRC
Code produit 30424448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69710010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Ethyl Xanthogenate technical grade','90%
CAS 140-89-6
Formule moléculaire C3 H5 O S2 . K
Quantité 10 g
Synonyme Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (1:1), Carbonic acid','dithio-','O-ethyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (9CI), (O-Ethyl dithiocarbonato)potassium, BKs, BKs (flotation agent), Dithiocarbonic acid O-ethyl ester potassium salt, Ethoxymethanedithioic acid potassium, Ethyl potassium xanthate, Ethyl potassium xanthogenate, Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, O-Ethyl dithiocarbonate potassium salt, O-Ethyl potassium dithiocarbonate, Potassium O-ethyl carbonodithioate, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium ethylxanthate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthate, Potassium xanthogenate, Z 3, Z 3 (pesticide)
Formule InChI InChI=1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=S)[S-]
Nom IUPAC potassium ; éthoxyméthanedithioate
Poids moléculaire (g/mol) 160.3
Poids de la formule 159.9419