Learn More
Formate de potassium, 99 % (eau < 2 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411938 250 g 250g
11401938 1000 g 1000g
11421938 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14551.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.115 g/mol
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formate de potassium agit comme intermédiaire dans le procédé de formate de potasse pour la production de potassium. Il s’agit d’un sel de déglaçage utilisé sur les routes. Il sert d’inhibiteur de corrosion, d’agent anti-détartrage, de fluide fonctionnel, d’aide au traitement et est utilisé dans la production de pétrole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-29-4
Formule moléculaire CHKO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.115
Numéro MDL MFCD00013100
Clé InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
CID PubChem 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Nom IUPAC Potassium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Formate
Point de fusion 165°C to 168°C
Densité 1.91
Plage de pourcentage du dosage 99%
Notes de pourcentage du dosage (Eau <2 %)
Quantité 250 g
Beilstein 3623272
Sensibilité Very Hygroscopic
Merck Index 14,7633
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium formate