Learn More
Formate de potassium, 99 % (eau < 2 %), Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le formate de potassium agit comme intermédiaire dans le procédé de formate de potasse pour la production de potassium. Il s’agit d’un sel de déglaçage utilisé sur les routes. Il sert d’inhibiteur de corrosion, d’agent anti-détartrage, de fluide fonctionnel, d’aide au traitement et est utilisé dans la production de pétrole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium formate |
| Point de fusion | 165°C to 168°C |
| Densité | 1.91 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Notes de pourcentage du dosage | (Eau <2 %) |
| Quantité | 5000 g |
| Beilstein | 3623272 |
| Sensibilité | Very Hygroscopic |
| Merck Index | 14,7633 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium formate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium formate