Learn More
Phtalate dʼhydrogène de potassium, 99,99 %, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428330 500 g Bouteille en verre 500g
10418330 100 g Flacon en plastique 100g
11915051 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177125000
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydrogen Phthalate
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Blanc
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C8H5KO4
Formule linéaire 2-(HO2C)C6H4CO2K
Quantité 500 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté 99.95 to 100.05%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline